Merck
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603150
Größe auswählen
1 EA
CHF 666.00
CHF 666.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 666.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 666.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 368-744-13
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)