Merck
GF56764053
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 6mm diameter, 100pcs
Synonym(e):
TI016860
Größe auswählen
1 EA
CHF 367.00
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 367.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 567-640-53
Durchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)