Merck
GF39612731
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Synonym(e):
PJ010300
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’680.00
CHF 3’680.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’680.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 3’680.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 396-127-31
Größe
30 × 30 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)