Merck
GF56388213
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.033 mm, L 10 m
Synonym(e):
CV301230
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 563-882-13
Länge
10 m
Dicke
0.033 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)