GF55324177
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm, black
Synonym(e):
BI307910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 553-241-77
Länge
300 mm
Durchmesser
9.5 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable