Merck
GF06835125
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 50 mm, black
Synonym(e):
BI307938
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’190.00
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’190.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 068-351-25
Länge
50 mm
Durchmesser
38 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)