Merck
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
SI647950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 551-729-65
Länge
100 mm
Durchmesser
5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)