Merck
GF33061137
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 10 g
Synonym(e):
SJ606300
Größe auswählen
1 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 231.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-611-37
Gewicht
10 g
Nominale Korngröße
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)