GF54671924
Magnesium
wire reel, 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9+%
Synonym(e):
Magnesium, MG005125
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.9%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 546-719-24
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
0.5 m × 0.5 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable