GF53814056
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 5 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FP353050
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 538-140-56
Größe
100 × 100 mm
Dicke
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable