Merck
GF52786738
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.16 mm, size 400 × 400 mm, natural
Synonym(e):
SU321160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 527-867-38
Größe
400 × 400 mm
Dicke
0.16 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)