GF51278070
Aluminium
honeycomb, 300x300mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Materialien
hexagonal (prism)
Beschreibung
cell wall 0.025mm
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-780-70
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Küvettengröße
3.2 mm
Größe × Dicke
300 x 300 mm × 10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable