Merck
GF49736717
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 50 m
Synonym(e):
ES305920
Größe auswählen
1 EA
CHF 317.00
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 317.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 497-367-17
Länge
50 m
Durchmesser
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)