Merck
GF49453566
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
IN080200
Größe auswählen
1 EA
CHF 860.00
CHF 860.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 860.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 860.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 494-535-66
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)