Merck
GF48591973
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
0.5m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT235120
Größe auswählen
1 EA
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 334.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 485-919-73
L × Durchm.
0.5 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)