Merck
267228
Sigma-Aldrich
Platin
wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Platinelement, Platingrau
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141734
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Platin (Pt) ist ein hochduktiles, formbares und nichtreaktives Metall. Es ist korrosionsbeständig und bei hohen Temperaturen stabil. Obwohl es gegenüber Salzsäure und Salpetersäure resistent ist, ist es in heißem Königswasser leicht löslich und bildet Chlorplatinsäure.
Anwendung
Platindraht wird hauptsächlich als Elektrode z. B. in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Hilfselektrode in einer Durchflusszelle zur Bestimmung des Ammoniakgehalts
  • Elektroden für die photoleitende Stimulierung von auf Siliziumscheiben kultivierten Neuronen
  • Elektrode für den Stromfluss in der Elektrophoresekammer für die Ionenwanderung.
Pt-Draht kann außerdem wie folgt verwendet werden:
  • als Mikroelektroden-Indikatorelektrode in der Voltammetrie
  • als transvaskuläres embolisches Mittel
  • zur Untersuchung der Chronopotentiometrie von Wasserstoffperoxid mit einer Platindrahtelektrode oder
  • in Gasnachweisgeräten.
Menge
1 g = 25 cm; 4 g = 100 cm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Karl Crowley et al.
The Analyst, 133(3), 391-399 (2008-02-27)
A sensor for the amperometric detection of aqueous ammonia was fabricated using the inkjet printing of dodecylbenzene sulfonate (DBSA)-doped polyaniline nanoparticles (nanoPANI) onto a screen-printed carbon paste electrode. The combination of the environmentally inert, aqueous nanoparticle dispersion with the inkjet
Voltammetry with Stationary Microelectrodes of Platinum Wire.
Laitinen HA and Kolthoff IM
The Journal of Physical Chemistry, 45(7), 1061-1079 (1941)
Loris De Cecco et al.
PloS one, 8(3), e58849-e58849 (2013-03-14)
We recently reported that peritumoral CpG-ODN treatment, activating TLR-9 expressing cells in tumor microenvironment, induces modulation of genes involved in DNA repair and sensitizes cancer cells to DNA-damaging cisplatin treatment. Here, we investigated whether this treatment induces modulation of miRNAs
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a