Merck
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607955
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-311-03
Länge
25 mm
Durchmesser
32 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)