Merck
GF46996699
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
CV301150
Größe auswählen
1 EA
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 191.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 469-966-99
Länge
0.5 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1