GF46558705
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES301460
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-587-05
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)