Merck
GF28443607
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Synonym(e):
ES346310
Größe auswählen
1 EA
CHF 301.00
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 301.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 284-436-07
Gewicht
1000 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)