Merck
GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Synonym(e):
MO157925
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 451-799-61
Länge
50 mm
Durchmesser
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)