GF45167148
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Synonym(e):
GR006060
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 451-671-48
Gewicht
6 g
Schüttdichte
0.0215
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)