Merck
GF44562764
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 500mm, 1.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060560
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’150.00
CHF 1’150.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’150.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 445-627-64
Größe × Dicke
300 mm × 500 mm × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)