Merck
GF30821622
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 500g, 50micron max. particle size, atomized condition
Synonym(e):
CU066050
Größe auswählen
1 EA
CHF 758.00
CHF 758.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 758.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 758.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 308-216-22
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)