Merck
GF43729803
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Synonym(e):
AL643064
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 437-298-03
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.64 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)