Merck
GF41495621
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonym(e):
AL607060
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 414-956-21
Länge
200 mm
AD
3.0 mm
Wandstärke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)