Merck
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
Synonym(e):
VC006010
Größe auswählen
1 EA
CHF 886.00
CHF 886.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 886.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
CHF 886.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 383-632-72
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
12 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)