GF38221387
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m wire, 0.30mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045260
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 382-213-87
L × Durchm.
100 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)