GF82326674
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045250
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 823-266-74
L × Durchm.
500 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)