Merck
GF35925521
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
IN080200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-255-21
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)