Merck
GF35021023
Platin
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.04 mm
Synonym(e):
PT008720
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141734
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 350-210-23
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Nennmaschenweite
0.12 mm
Größe
50 × 50 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable