Merck
643246
Sigma-Aldrich
Goldbeschichteter Glasobjektträger
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å
About This Item
Lineare Formel:
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141717
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
L × B × Dicke
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
Schichtdicke
1000 Å
Durchlässigkeit
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone)
Brechungsindex
n20/400 1.52 (lit.)
Matrixanbindung
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Einfache Oberflächenmodifikation von Polydimethylsiloxan für die DNA-Hybridisierung: Unterstreicht die Anwendung von goldbeschichteten Glasobjektträgern bei der Entwicklung effektiver Biosensoren für die DNA-Hybridisierung und unterstützt Innovationen in Genomik und pharmazeutischer Forschung (Zhou et al., 2010).
  • Multimodale Spektroskopie, die Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometrie, Synchrotron-FT-IR und Synchrotron-UV-Mikrospektroskopie auf demselben Gewebeschnitt kombiniert: Verwendung von goldbeschichteten Glasobjektträgern zur Integration mehrerer spektroskopischer Techniken zur Verbesserung der Analyse komplexer biologischer Proben, die für die innovative Forschung in Biochemie und Materialwissenschaften von entscheidender Bedeutung sind (Petit et al., 2010).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Goldoberfläche ist polykristallin, weist jedoch eine Tendenz hin zu einer <111>-Ausrichtung auf.
Sonstige Hinweise
Titan-Haftschicht zur Bindung von Gold an einen Mikroskop-Objektträger aus Aluminosilicatglas
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Midas touch in cardiology.
Marianna Karamanou et al.
European heart journal, 34(20), 1463-1464 (2013-07-11)
Young Joo Choi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4437-4445 (2013-07-19)
Gold nanorods (Au NRs) that absorb near-infrared (NIR) light have great potential in the field of nanomedicine. Photothermal therapy (PTT), a very attractive cancer therapy in nanomedicine, combines nanomaterials and light. The aim of this study was to elucidate the
Yoon-Chae Nah
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3470-3473 (2013-07-19)
Au nanoparticles and poly(3-hexylthiophene) (P3HT) composite films were prepared by electrodeposition of Au nanoparticles using pulse-current electrodeposition followed by the spin coating of P3HT and their enhanced electrochromic coloration was investigated. A relatively uniformed Au nanoparticle was obtained by the
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed
Claudia Diletto et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5215-5220 (2013-08-02)
Innovative hybrid nanocomposites based on a nanostructured block copolymer (BCP) matrix whose lamellar nanodomains are selectively loaded with metal nanoparticles, have been prepared. A symmetric poly(styrene-b-methylmethacrylate) (PS-b-PMMA) amorphous BCP showing a lamellar morphology has been employed. Thin films of PS-b-PMMA
Artikel
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protokolle
SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.