Merck
GF34601262
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 450ám, size 100 × 100 mm, monofil diameter 200ám
Synonym(e):
EK308705
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 346-012-62
Größe
100 × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)