Merck
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-200-93
Länge
50 mm
Durchmesser
25.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)