Merck
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
Synonym(e):
SI675721
Größe auswählen
1 EA
CHF 619.00
CHF 619.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 619.00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 619.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 022-863-89
Länge
100 m
Durchmesser
0.015 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2