Merck
GF32411001
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL607120
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 324-110-01
Länge
100 mm
AD
6.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)