GF30135798
Aluminiumoxid
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AL605725
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 301-357-98
Länge
20 m
Durchmesser
0.01 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)