Merck
GF29704631
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 500 mm, condition metal matrix composite
Synonym(e):
AL427915
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 297-046-31
Länge
500 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)