GF29671218
Blei
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.05mm, as rolled, 96% (Sn 1.5%, Sb 2.5%)
Synonym(e):
Blei
About This Item
Assay
96%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 296-712-18
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Größe × Dicke
150x150 mm × 0.05 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable