GF27429891
Kupfer
rod, 100mm, diameter 6.35mm, as drawn, 99.999%
Synonym(e):
Copper, CU007948
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 274-298-91
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 mm × 6.35 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable