GF26773230
Aluminium
honeycomb, 300x300mm, thickness 13.9mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Beschreibung
cell wall 0.064mm
Assay
99.90%
Form
honeycomb
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 267-732-30
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe × Dicke
300x300 mm × 13.9 mm
Größe
6.3 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable