Merck
GF26169644
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.015mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
FE220211
Größe auswählen
1 EA
CHF 659.00
CHF 659.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 659.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 659.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-696-44
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)