Fortfahren mit
SYNF214500
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F214250, 4-neck reaction flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
CHF 136.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 136.00
ListenpreisCHF 160.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F214500
capacity
500 mL
General description
With identical vertical side joints.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF218500SYNF214000SYNF214250
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
description
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
1,000 mL
capacity
250 mL
manufacturer/tradename
Synthware F214500
manufacturer/tradename
Synthware F218500
manufacturer/tradename
Synthware F214000
manufacturer/tradename
Synthware F214250
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS29/42, center joint: ST/NS29/42
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
material
four-neck , borosilicate glass flask, round bottom
material
round bottom , borosilicate glass flask, four-neck
material
round bottom , borosilicate glass flask, four-neck
material
round bottom , four-neck , borosilicate glass flask
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)