Merck
GF26031002
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI040400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-310-02
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)