Merck
GF25475272
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, coil width 914 mm
Synonym(e):
ES301301
Größe auswählen
1 EA
CHF 319.00
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 319.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-752-72
Länge
2 m
Spiralbreite
914 mm
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)