Merck
GF35936365
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, clear clear
Synonym(e):
ES301302
Größe auswählen
1 EA
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 225.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-363-65
Länge
1 m
Dicke
0.075 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)