Merck
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030271
Größe auswählen
1 EA
CHF 787.00
CHF 787.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 787.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 787.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 248-560-61
Größe × Dicke
2 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)