Merck
GF24463021
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 4 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
AM373140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-630-21
Größe
150 × 150 mm
Dicke
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)