Merck
GF05603004
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition machining feedstock
Synonym(e):
AM373200
Größe auswählen
1 EA
CHF 611.00
CHF 611.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 611.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 611.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 056-030-04
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)