Merck
GF24391650
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Synonym(e):
SU356310
Größe auswählen
1 EA
CHF 447.00
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 447.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 243-916-50
Gewicht
1000 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)